V104
D-(+)-Vesamicol hydrochloride
solid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Stringa SMILE
Cl.O[C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25NO.ClH/c19-17-9-5-4-8-16(17)18-12-10-15(11-13-18)14-6-2-1-3-7-14;/h1-3,6-7,15-17,19H,4-5,8-13H2;1H/t16-,17-;/m0./s1
XJNUHVMJVWOYCW-QJHJCNPRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Trialkylstannyl vesamicol analogs as potent vesicular acetylcholine transporters (VAChTs) and sigma receptors.
- Vesamicol analog, (+)-2-[4-(4-iodophenyl)piperidino] cyclohexanol as a possible tumor imaging agent.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3