Documenti fondamentali
PHL89322
Baicalin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
Scegli un formato
10 MG
290,00 €
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
290,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
202-205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Extraction and analysis of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Purospher® RP-18e column
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.