U2857
Urethane
99%
Sinonimo/i:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.07 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 77.8 °C)
Saggio
99%
P. eboll.
182-184 °C (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?