Documenti fondamentali
THSD2145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Ru/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Scegli un formato
1 EA
1.070,00 €
1.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.070,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
1.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS D2145
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Descrizione generale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Note legali
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)