Documenti fondamentali
TEM-HC300-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-HC300-CU-UL al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 25
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 300 Mesh, 25/box
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)