Documenti fondamentali
TEM-G300F1-AU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G300F1
Gold, size 300 mesh, vial of 100
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-G300F1-AU al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
vial of 100
Misura
300 mesh
Descrizione generale
Gilder Finder Grids G300F1. Gold grids, 300 mesh. The block of 625 (25x25) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 25 cells has a central alphabet letter from A to Y for identification purposes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)