Documenti fondamentali
TEM-FF400CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
FORMVAR FILM 400# COPPER 25/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FF400CU al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 25
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)