Documenti fondamentali
TEM-7596408
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Sinonimo/i:
Lift-Out OMNI GRIDS, 3-Post, Shallow Downset, Copper
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-7596408 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pack of 100 (per vial)
Descrizione generale
3 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations with both vertical bar and "V" shaped attachment surfaces. These grids have a shallower downset and slightly wider center post.
Confezionamento
Packaged in glass vials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)