Documenti fondamentali
T75698
Sigma-Aldrich
2,3,3-Trimethyl-1-butene
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.39 (vs air)
Tensione di vapore
190 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
707 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
78-80 °C (lit.)
Densità
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14/c1-6(2)7(3,4)5/h1H2,2-5H3
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Diisobutylene technical, ≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
Sigma-Aldrich
38180
Diisobutylene