T68802
1,2,4-Trimethoxybenzene
97%
Sinonimo/i:
Hydroxyhydroquinone trimethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
247 °C (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves