T61107
Triethyl phosphate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.28 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
845 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?