Key Documents
T274925
METHYL [BIS(2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)PHOSPHORYL](BROMO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C7H8BrF6O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.007
Numero MDL:
Altre note