Key Documents
T21954
Sigma-Aldrich
3,3-Tetramethyleneglutaric anhydride
98%
Sinonimo/i:
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride, 8-Oxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Beilstein:
383703
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
P. eboll.
186 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
GFWLMILMVMCJDI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)