Documenti fondamentali
T2032
Sigma-Aldrich
Potassium D-tartrate monobasic
Sinonimo/i:
D-(−)-Tartaric acid monopotassium salt, D-2,3-Dihydroxybutanedioic acid monopotassium salt, Potassium hydrogen D-tartrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5KO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
6119984
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Stringa SMILE
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
Applicazioni
Primary standard buffer.
Altre note
Unnatural isomer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)