Documenti fondamentali
T15202
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
97%
Sinonimo/i:
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
107758
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
263-267 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)