Documenti fondamentali
SYNS740100
Synthware sublimation apparatus, complete
100 mL, complete
Sinonimo/i:
Synthware S740100, sublimator
Scegli un formato
1 EA
464,00 €
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
464,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S740100
Capacità
100 mL
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Two-piece grease-free sublimer with a flat bottom to enable heating on a hot plate stirrer. Condenser has a large top opening for use with dry ice/acetone or liquid nitrogen. Connection between the flask and condenser is made with a flat O-ring joint permitting parts to be gently separated for maximum product recovery. The capacity listed is that below the bottom of the cold finger. Vacuum control is provided by a 0-8mm high vacuum valve. Complete apparatus consists of the condenser, flask, Viton® O-ring
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)