Documenti fondamentali
CLS6795KIT
Corning® digital display hot plate and stirring hot plate accessory kit
accessory kit is designed for all Corning digital display hot plates and stirring hot plates, 1/cs
Sinonimo/i:
Corning Hot Plate Kit, Digital Hot Plate Kit, Stirring Hot Plate Kit
Scegli un formato
1 EA
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.73
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 6795KIT
Colore
none
Compatibilità
all Corning digital display hot plates and stirring hot plates
Descrizione generale
This accessory kit is designed for all Corning digital display hot plates and stirring hot plates (Models CLSPC400D, CLSPC420D, PC-600D, CLSPC620D). It is voltage independent and includes a temperature controller (CLS6795PR) that controls the temperature of liquids up to 200ºC, a two piece, 5/16 in. (0.8 cm) diameter, 18 in. (45.7cm) long support rod (CLS440129) and magnetic stir bar retriever (CLS6970SR).
  • Use with models: CLSPC400D, CLSPC420D, CLSPC600D, CLSPC620D
  • Includes a temperature controller (CLS6795PR), a two piece, 5/16 in. (0.8 cm) diameter, 18 in. (45.7cm) long support rod (CLS440129) and magnetic stir bar retriever (CLS6970SR). (Boss Head clamp (CLS440140) and holding rod (CLS440141) are pictured, but are NOT included in this kit)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)