Documenti fondamentali
SYNS310217
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 2 mm, plug size 12/30
Sinonimo/i:
Synthware S310217, t-shape stopcock
Scegli un formato
1 EA
86,30 €
86,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
86,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
86,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S310217
Dimensioni foro
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)