Documenti fondamentali
SYNS161530
Synthware T-bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 16/35
Sinonimo/i:
Synthware S161530, T shape stopcock
Scegli un formato
1 EA
87,10 €
87,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
87,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
87,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S161530
Dimensioni foro
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Stopcock with three stems sealed 90° apart. PTFE Plug has a “T” shape bore to connect any two or all three stems.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)