Documenti fondamentali
SYNR7010
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm
Sinonimo/i:
Synthware R7010
Scegli un formato
1 EA
12,40 €
12,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
12,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
12,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware R7010
Categorie correlate
Descrizione generale
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)