Documenti fondamentali
SYNK161922
Synthware organic chemistry kit
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware K161922, chemistry kit, chemistry set
Scegli un formato
1 EA
524,00 €
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
524,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
K161922
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware organic chemistry kit is designed for use in college organic chemistry teaching courses. Kit includes 1 each of the following material:
Claisen adapter
Distillation adapter, 75° Angle
Vacuum take-off adapter
Inlet/Thermometer Adapter
West Condenser, 190mm Jacket Length
Distillation Column, 200mm Jacket Length
Round Bottom Flask, 25mL
Round Bottom Flask, 50mL
Round Bottom Flask, 100mL
Round Bottom Flask, 250mL
Round Bottom Flask, 500mL
Separatory Funnel, 125mL
Glass Pennyhead Stopper
Bleed Tube
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)