Documenti fondamentali
SYNF771520M
Synthware Gooch low form crucible
15 mL, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F771520M, Gooch filter
Scegli un formato
1 EA
23,90 €
23,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
23,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.51
23,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F771520M
Diam. est. frit
20 mm
Capacità
15 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 20 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)