Documenti fondamentali
SYNF724500
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F724500, filtering flask with outer joint
Scegli un formato
1 EA
93,90 €
93,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
93,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
93,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom flask
glass flask
Giunto
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS neck24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F724500
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)