Documenti fondamentali
SYNF71542L
Synthware four-neck round bottom flask with threaded side arm
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F71542L, 4-neck flask, multi-neck reaction flask
Scegli un formato
1 EA
392,00 €
392,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
392,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
392,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
four-neck (with threaded side arm)
round bottom
Giunto
center joint: ST/NS45/50
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F71542L
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
Round bottom, four-neck flask with standard taper outer joints and a thermometer joints. Supplied complete with a compression cap and Viton® O-ring. For insertion of thermometers or bleed tubes having an O.D. between 5.0-7.0 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)