Documenti fondamentali
SYNF580850
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 50 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
Sinonimo/i:
Synthware F580850, Schlenk tube
Scegli un formato
1 EA
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
123,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F580850
Capacità
50 mL
D.E. × lunghezza
28 mm × 120 mm
Misura valvola
0-8 mm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SYNF580050SYNF580100SYNF588100
manufacturer/tradename
Synthware F580850
manufacturer/tradename
Synthware F580050
manufacturer/tradename
Synthware F580100
manufacturer/tradename
Synthware F588100
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
tube O.D. × L
28 mm × 120 mm
tube O.D. × L
28 mm × 120 mm
tube O.D. × L
40 mm × 165 mm
tube O.D. × L
40 mm × 165 mm
Descrizione generale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)