Documenti fondamentali
NORS5600QTZ8
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
5 EA
551,00 €
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
551,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-5-600-QTZ-8
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.77 mm
Descrizione generale
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Note legali
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)