Documenti fondamentali
SYNF541050
Synthware reaction flask with high vacuum valve
50 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinonimo/i:
Synthware F541050, Schlenk flask
Scegli un formato
1 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F541050
Capacità
50 mL
50 mL
Misura valvola
0-4 mm
Descrizione generale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)