Documenti fondamentali
SYNF44542L
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
2000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F44542L, 3-neck round flask
Scegli un formato
1 EA
185,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
185,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Giunto
center joint: ST/NS45/50
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F44542L
Capacità
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Descrizione generale
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)