Documenti fondamentali
SYNF424450
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F424450, 3-neck round flask
Scegli un formato
1 EA
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
231,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
Giunto
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F424450
Capacità
50 mL
500 mL
500 mL
Descrizione generale
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)