Documenti fondamentali
SYND192440
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware D192440, glass distilling receiver
Scegli un formato
1 EA
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
126,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D192440
Categorie correlate
Descrizione generale
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)