Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 91,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C174200
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C174200
jacket H
200 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, jacket H 200 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm | description joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C174200 | manufacturer/tradename Synthware C171120 | manufacturer/tradename Synthware C171200 | manufacturer/tradename Synthware C179110 |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS19/22 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| jacket H 200 mm | jacket H 110 mm | jacket H 200 mm | jacket H 110 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ water jacketed distillation column with indents to support packing material
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?