Documenti fondamentali
SYND191420
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware D191420, glass distilling receiver
Scegli un formato
1 EA
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
117,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D191420
Categorie correlate
Descrizione generale
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)