Documenti fondamentali
SYNC366030
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C366030, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
147,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.03
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C366030
Diam. int.
53.0 mm
Lunghezza
305 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)