Documenti fondamentali
SYNC184461
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 203 mm
Sinonimo/i:
Synthware C184461, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
119,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C184461
Diam. int. × lungh.
40.0 mm × 203 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)