As listed on the product detail page under the title of this product, the inner diameter is 12.4 mm.
SYNC361720
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 203 mm
Sinonimo/i:
Synthware C361720, glass chromatograpy column
Scegli un formato
87,40 €
Scegli un formato
About This Item
87,40 €
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C361720
Diam. int.
13.4 mm
Lunghezza
203 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the diameter of this SYNC361720 column?
1 risposta-