Documenti fondamentali
SYNC269100
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
Sinonimo/i:
Synthware C269100, coil-type condenser
Scegli un formato
1 EA
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
147,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C269100
Dimens. tubo
8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)