Documenti fondamentali
SYNC184604C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53 mm × 457 mm
Sinonimo/i:
Synthware C184604C, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C184604C
Diam. int. × lungh.
53 mm × 457 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)