Vai a
SYNC184261
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
Sinonimo/i:
Synthware C184261, glass chromatograpy column
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184261
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC184461SYNC184172SYNC184173
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 203 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 254 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
manufacturer/tradename
Synthware C184261
manufacturer/tradename
Synthware C184461
manufacturer/tradename
Synthware C184172
manufacturer/tradename
Synthware C184173
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
I.D. × L
40.0 mm × 203 mm
I.D. × L
13.4 mm × 254 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)