Documenti fondamentali
SYNC179110
Synthware water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm
Sinonimo/i:
Synthware C179110, jacketed glass distilling column
Scegli un formato
1 EA
70,70 €
70,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
70,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
70,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C179110
Altezza camicia
110 mm
Descrizione generale
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)