Documenti fondamentali
SYNA112440
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A112440, distilling adapter
Scegli un formato
1 EA
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
107,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A112440
Categorie correlate
Descrizione generale
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)