Documenti fondamentali
SLWSST203K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
double key bore, bore 2.5 mm , key
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware SST203K
Scegli un formato
5 EA
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
SST203K
SciLabware
Foro
2.5 mm , key
Diam. rubinetto
14.5 mm
Descrizione generale
  • Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
  • Supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Caratteristiche e vantaggi
  • PTFE stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • PTFE keys are fully interchangeable
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys have a 1:10 taper to accurately fit the relevant glass stopcock barrel
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)