Documenti fondamentali
SLW4550/38M
Pyrex® Culture flasks closure
aluminum, cap I.D. 38 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4550/38M
Scegli un formato
10 EA
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
165,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Produttore/marchio commerciale
4550/38M
SciLabware
Diam. int. tappo
38 mm
Descrizione generale
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)