Documenti fondamentali
SLW4542/02
Pyrex® Screwcap, bottle pourer with GL 45 screwthread
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4542/02
Scegli un formato
1 EA
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
135,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue polypropylene cap
white PTFE tube
Produttore/marchio commerciale
4542/02
SciLabware
Raccordi
GL 45
Descrizione generale
  • Manufactured from white PTFE and blue polypropylene
  • Aids the dispensing of liquids from bottles and flasks with a GL 45 screwthread
  • Provides greater control of flow with large capacity bottles that can be difficult to handle
  • Supplied complete with venting tube and attached PTFE cap
  • Temperature resistance to 140 deg. C
  • Autoclavable
  • Dishwasher safe
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)