Documenti fondamentali
SLW443540
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 443540
Scegli un formato
1 EA
130,00 €
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
130,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE key
Giunto
joint core19/26
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
443540
SciLabware
Dimensioni foro
1.5 mm
Capacità
100 mL
100 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • For use when liquids have to be added to systems under vacuum
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
  • Supplied with hollow glass stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)