Documenti fondamentali
SLW3770/06
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
30 mL, disc diam. 20 mm, pore size grade 3
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3770/06
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
3770/06
SciLabware
Altezza
160 mm
Diam. est. corpo
24 mm
Capacità
30 mL
30 mL
Diam. disco
20 mm
Diam. filtro
20 mm
Dimensione pori
grade 3
Descrizione generale
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)