Documenti fondamentali
SLW3710/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 0
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3710/01
Scegli un formato
5 EA
652,00 €
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
652,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
3710/01
SciLabware
Capacità
500 mL
500 mL
Diam. disco
95 mm
Dimensione pori
grade 0 porosity
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)