Documenti fondamentali
SLW3680/02M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 1
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3680/02M
Scegli un formato
5 EA
141,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
141,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
3680/02M
SciLabware
Diam. disco
40 mm
Dimensione pori
grade 1 porosity
Capacità
60 mL
Descrizione generale
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Sintered glass filter discs comply with ISO 4793
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
  • Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice below)
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)