BR458023
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 3
Sinonimo/i:
Filter, Filter crucible
Scegli un formato
263,00 €
Scegli un formato
About This Item
263,00 €
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 458023
Capacità
30 mL
Dimensione pori
16-40 μm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)