Documenti fondamentali
SLW3201/02WC
Pyrex® Measuring cylinder with spout, class A with white graduations
works certified, 5 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3201/02WC
Scegli un formato
2 EA
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
123,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
hexagonal base
white graduation
Caratteristiche
graduations 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
3201/02WC
SciLabware
Altezza
115 mm
Capacità
5 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4788
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
  • Conformity ′H′ certified
  • Inscribed with individual serial number for tracibility to National Standards.
  • Graduations in white enamel
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass with hexagonal foot
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)