Documenti fondamentali
SLW3152/10A
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances,
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3152/10A
Scegli un formato
5 EA
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
146,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
Giunto
joint ST/NS neck12/21
Caratteristiche
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 3152/10A
Alt. complessiva
140 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacturer
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)